Läs mer
DiscoverX PathHunter™ eXpress CXCR3 CHO-K1 β-Arrestin GPCR Assays
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 000 dp (10 x 96-brunnar)
Beskrivning
The PathHunter™ CXCR3 β-Arrestin eXpress Kit provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This kit assesses ligand (e.g. CXCL11/I-TAC) based activation of CXCR3 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cells overexpress PK-tagged CXCR3 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of CXCR3 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | GPCR |
| För användning med (applikation) | Assay-Ready eXpress Kits |
| Kvantitet | 1 000 dp (10 x 96-brunnar) |
| Målinträde | CXCR3 |
| Celllinje | CHO-K1 |
| Mål | CXCR3 |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.