Läs mer
DiscoverX PathHunter™ eXpress EpoR/EpoR Dimerization Assay
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 000 dp (10 x 96-brunnar)
Beskrivning
The PathHunter™ EpoR/EpoR Dimerization eXpress kit provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting receptor-receptor interaction. This kit assesses ligand (e.g. erythropoietin) induced dimerization of EpoR/EpoR receptors. This product uses EFC technology. The cell line included overexpresses EpoR target protein fused to PK alongside EpoR target protein fused to EA. Upon ligand-induced dimerization of EpoR/EpoR , detectable EFC signal is produced. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | EpoR/EpoR Dimerization |
| För användning med (applikation) | Assay-Ready eXpress Kits |
| Primär agonist | Erythropoietin |
| Kvantitet | 1 000 dp (10 x 96-brunnar) |
| Målinträde | EpoR/EpoR |
| Celllinje | U2OS |
| Mål | EpoR/EpoR |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.