Läs mer
DiscoverX PathHunter™ eXpress PTGIR Total GPCR Internalization Assay
Codice prodotto. 17333879
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
200 dp (2 x 96-brunnar)
Dimensione della confezione:
1 uppsättning
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
17333879 200 dp (2 x 96-brunnar) 1 uppsättning
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17333879
Marca: DiscoverX 930838E3CP0M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The PathHunter™ eXpress PTGIR Total GPCR Internalization Assay measures PTGIR (GPCR) internalization via early-endosome localization. eXpress kits contain all assay materials: cells, reagents, and plates.
The PathHunter™ PTGIR Total GPCR internalization eXpress kit provides an easy to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) affecting GPCR activation and internalization. This kit assesses ligand (e.g. prostaglandin I2) based internalization of PTGIR via detection of localization to the early endosome. This product uses EFC technology. The included cells overexpress PK-tagged PTGIR and an EA-tagged early endosome protein. Upon ligand-induced receptor activation, resulting internalization of the PTGIR receptor to the early endosome leads to production of EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Specifica
Analysinträde GPCR
För användning med (applikation) Assay-Ready eXpress Kits
Kvantitet 200 dp (2 x 96-brunnar)
Målinträde PTGIR
Mål PTGIR
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.