Läs mer
DiscoverX PathHunter™ eXpress SYK Activity Assay
Kvantitet:
200 dp (2 x 96-brunnar)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
The PathHunter™ eXpress SYK Activity Assay provides an easy-to-use cell based assay to study small molecule drug candidates targeting CTKs. This kit assesses CTK activation via detection of resulting GHR phosphorylation-induced SH2 domain protein recruitment, mediated by SYK-JAK2 fusion protein. This product uses EFC technology. The included cells overexpress PK-tagged relevant cytokine receptor and EA-tagged SH2 domain protein alongside an engineered fusion of the cytokine receptor binding domain of JAK2 (Janus Kinase 2) to the catalytic domain from the CTK of interest, SYK. Upon activation of the cytokine receptor, the CRBD-CTK fusion phosphorylates the receptor, leading to SH2-EA recruitment and production of EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | SH2 recruitment |
| För användning med (applikation) | Assay-Ready eXpress Kits |
| Primär agonist | Recombinant Human Growth Hormone |
| Kvantitet | 200 dp (2 x 96-brunnar) |
| Målinträde | SYK |
| Celllinje | U2OS |
| Mål | SYK |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur