Läs mer
DiscoverX PathHunter™ eXpress TrkA Functional Assay
Descrizione
The PathHunter™ eXpress TrkA Functional Assay provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting RTKs. This kit assesses RTK activation via detection of activated TrkA dimerization-induced SH2 domain protein recruitment. This product uses EFC technology. The included cells overexpress PK-tagged TrkA and an EA-tagged SH2 domain protein. Upon ligand-induced receptor activation, SH2-EA recruitment leads to production of EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Specifica
Specifica
| Analysinträde | Kinase |
| För användning med (applikation) | Assay-Ready eXpress Kits |
| Kvantitet | 200 dp (2 x 96-brunnar) |
| Målinträde | TrkA |
| Mål | TrkA |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?