Läs mer
DiscoverX PathHunter™ U2OS ADRB2(W158A) ENDO-EA Pharmacotrafficking Assay
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 injektionsflaskor
Beskrivning
The PathHunter™ U2OS ADRB2(W158A) ENDO-EA Pharmacotrafficking Assay is a stable, engineered cell line for use in studying pharmacochaperones targeting ADRB2. This cell line enables assessment of chaperone-based stabilization of ADRB2(W158A) via detection of rescued membrane-endosome trafficking. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses PK-tagged mutant ADRB2(W158A), which is misfolded and retained in the ER. The cell line also expresses endosome-localized EA. When a pharmacochaperone stabilizes the mutant ADRB2, it is trafficked to the membrane and then internalized to the endosome, producing EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Pharmacotrafficking |
| Celllinje | U2OS |
| För användning med (applikation) | Cell Lines |
| Primär agonist | Propranolol |
| Kvantitet | 2 injektionsflaskor |
| Målinträde | ADRB2(W158A) |
| Tillträdesnummer | NM_000024 |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.