Läs mer
DiscoverX PathHunter™ U2OS MERTK Functional Assay
Produktkod. 17314429
Encompass
Kvantitet:
2 injektionsflaskor
Förpackningsstorlek:
2 ampuller
Produktkod. 17314429
Brand: DiscoverX 931151C3
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The PathHunter™ U2OS MERTK Functional Assay measures MERTK receptor tyrosine kinase activity via ligand-induced SH2 domain protein recruitment. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.
The PathHunter™ MERTK FGFR2 Functional Assay provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting RTKs. This kit assesses RTK activation via detection of activated MERTK dimerization-induced SH2 domain protein recruitment. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses PK-tagged MERTK and an EA-tagged SH2 domain protein. Upon ligand-induced receptor activation, SH2-EA recruitment leads to production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifikationer
Analysinträde Receptor Clustering
Celllinje U2OS
För användning med (applikation) Cell Lines
Primär agonist Gas6
Kvantitet 2 injektionsflaskor
Tillträdesnummer NM_006343.3
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.