Läs mer
Intelsius™ PathoPak
Kapacitet:
1 l
3 l
Nyttolast:
125 x 255 mm (4,9 x 10,0 tum)
90 x 170 mm (3,5 x 6,7 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Beskrivning
- A Strong, durable and highly protective shipping solution for UN3373 category B biological samples.
- Suitable for shipping a wide range of primaries including:
- Blood Tubes
- Specimen Containers
- Swabs
- Components Supplied:
- 95kPa IATA compliant secondary rigid pressure vessel
- Outer carton printed in compliance with transport regulations
- Absorbent
- Bubble wrap
- Infectious class label
- Security Seal label
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UN3373 |
| Typ | Sample Transport Packaging |
| Nyttolast | 90 x 170 mm (3,5 x 6,7 tum) |
| Kapacitet | 1 l |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.