Läs mer
Intelsius™ PathoPouch™ 95kPa with Absorbent
Beskrivning
Suitable for the transportation of a variety of samples including:
- Diagnostic Samples
- Category A and B Infectious Substances
- Blood Vials
- Swabs
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 4 fack |
| Storlek | A5 |
| Typ | Leak-proof Sample Pouch |
| Mått (L x B) | 230 x 152 mm (9,1 x 6,0 tum) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?