Läs mer
Intelsius™ PathoPouch™ 95kPa with Absorbent
Produktkod. 17414602
Encompass_Preferred
Change view
Storlek:
A3
A4
A5
Mått (L x B):
230 x 152 mm (9,1 x 6,0 tum)
308 x 230 mm (12,1 x 9,1 tum)
359 x 261 mm (14,1 x 10,3 tum)
Inkluderar:
4 fack
6 fack
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Mått (L x B) Inkluderar
17414602 A5 230 x 152 mm (9,1 x 6,0 tum) 4 fack
17404602 A4 308 x 230 mm (12,1 x 9,1 tum) 6 fack
17424602 A3 359 x 261 mm (14,1 x 10,3 tum) 6 fack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17414602 Leverantör Intelsius™ Leverantörsnummer BP002
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The PathoPouch™ 95kPa with Absorbent is a flexible, leak-proof secondary pouch designed to withstand 95 kPa of pressure in compliance with Category A and B regulations. Suitable for the transportation of a variety of sample containers.
Suitable for the transportation of a variety of samples including:
  • Diagnostic Samples
  • Category A and B Infectious Substances
  • Blood Vials
  • Swabs
Specifikationer
Inkluderar 4 fack
Storlek A5
Typ Leak-proof Sample Pouch
Mått (L x B) 230 x 152 mm (9,1 x 6,0 tum)
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.