Läs mer
Intelsius™ PathoSeal™ 95
Storlek:
A3
A4
A5
A6
Mått (L x B):
139 x 99 mm (5,5 x 3,9 tum)
201 x 152 mm (7,9 x 6,0 tum)
284 x 200 mm (11,2 x 7,9 tum)
394 x 310 mm (15,5 x 12,2 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Suitable for use within Category B packaging solutions
- Tamper evident seal
- Simple close system for fast sample collection
- Uniquely numbered for sample traceability
- External document pouch for relevant paperwork
- Certified to withstand 95 kPa
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 50 mL Absorbent |
| Certifikat och efterlevnad | UN3373 |
| Storlek | A6 |
| Typ | Sample Transport Bag |
| Mått (L x B) | 139 x 99 mm (5,5 x 3,9 tum) |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.