Läs mer
Intelsius™ PathoShield™
Storlek:
4
5
8
Mått (LxBxH):
191 x 145 x 22 mm
275 x 179 x 43 mm
291 x 191 x 102 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Complete Category B shipping solution includes flexible 95kPa tested compliant secondary, absorbent, labels, and relevant UN markings
- Range of sizes suitable for shipping through postal and courier networks
- Suitable for a wide range of primaries including blood vials, swabs and sample containers
- Supplied flat packed for efficient storage and shipping prior to use
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) Exteriör | 7.5 in. |
| Bredd (engelska) Exteriör | 5.7 in. |
| Inkluderar | Pouch |
| Storlek | 8 |
| Höjd (engelska) Exteriör | 0.9 in. |
| Typ | Sample Transport Packaging |
| Mått (L x B) | Pouch: 150 x 190 mm (5.9 x 7.4 in.) |
| Mått (LxBxH) | 191 x 145 x 22 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.