Läs mer
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Pouch
Produktkod. p-7010033
Encompass_Preferred
Kapacitet:
152 mL
215 mL
Mått (L x B):
225 x 125 mm (8.9 x 4.9 in.)
325 x 125 mm (12.8 x 4.9 in.)
Inkluderar:
4 Bays
6 Bays
Produktkod. 17308589
Brand: Intelsius™ AB005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Protect and separate sample vials with this PathoSorb Absorbent sample Pouch.
  • Keeps sample tubes safe and secure
  • Lint free
  • Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations
Specifikationer
Inkluderar 4 Bays
Certifikat och efterlevnad UN3373, UN2900, UN2814
Typ Absorbent Sample Pouch
Mått (L x B) 225 x 125 mm (8.9 x 4.9 in.)
Kapacitet 152 mL
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.