Läs mer
Gilac™ Tålmodig drickskopp, grön
Produktkod. 17928661
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,25 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17928661 0,25 l
1 options
Produktkod. 17928661 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G128408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.39 SEK
    22.58 SEK / Paket med 1
    Save 11.81 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Patient Drinking Cup har ett integrerat lock och sugrör.
  • Patient drickskopp med gradering (i ml).
  • Integrerat lock och sugrör.
  • Tillåter att dricka utan att spilla innehåll.
Specifikationer
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 0,25 l
Kapacitet (engelska) 8,5 oz.
Produkttyp Tumlar Cup