Läs mer
Gilac™ Tålmodig drickskopp med nosutskärning, grön
Produktkod. 17958991
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,25 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17958991 0,25 l
1 options
Produktkod. 17958991 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G120508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.45 SEK
    80.12 SEK / Paket med 1
    Save 34.33 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Patientdrickskopp med nosutskärning gör att du kan dricka utan att lägga huvudet bakåt.
  • Förpackning med 10 patientdrickskopp med näsa utskärning.
  • Drickskopp med gradering (i ml).
  • Gör det lättare att dricka.
Specifikationer
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 0,25 l
Kapacitet (engelska) 8,5 oz.
Kvantitet 10 Pk.
Produkttyp Tumlar Cup