Läs mer
Emma Safety Footwear Patrick Skyddsskor
Produktkod. 15998941
Change view
Storlek:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15998941 47 1 par
15998931 37 1 par
15908941 38 1 par
15918941 39 1 par
15928941 40 1 par
15938941 41 1 par
15948941 42 1 par
15958941 43 1 par
15968941 44 1 par
15978941 45 1 par
15988941 46 1 par
15908951 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15998941 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM73084647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1512.00 SEK
    955.50 SEK / 1 par
    Save 556.50 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 15-02-2027
Ett idealiskt val när optimalt fotskydd krävs. En stark, solid stålplåt i sulan och fjädrande läderöverdelar skyddar fötterna från oväntade faror. Perfekt balanserat, anatomiskt fotvalvsstöd kommer att hålla fötterna pigga och fräscha.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Fullnarvsläderkonstruktion
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Design Patrick
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Läder
Storlek 47
Tåmaterial Stål