Läs mer
Emma Safety Footwear Patrick XD Skyddsskor
Beskrivning
- S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
- Fullnarvsläderkonstruktion
- GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
- Sanerat
Specifikationer
Specifikationer
| Design | Patrick XD |
| Material | Läder |
| Storlek | 48 |