missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Patulin-13C3, TRC

Produktkod. 30012042
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30012042 2.5 mg 2.5mg
30005178 0.25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2065022.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 748133-69-9
Molekylformel 13C3 C4 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 157.1
Synonym 4H-Furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one-2,3,4-13C3, 4-hydroxy- (9CI), Patulin-2,3,4-13C3, Patulin-13C3, Expansin-13C3, 4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one-2,3,4-13C3, (2-13C-2,4-Dihydroxy-2H-pyran-3(6H)-ylidene)-1,2-13C2-acetic acid 3,4-lactone
IUPAC-namn 4-hydroxy-4,6-dihydro(4,5-^{13}C_{2})furano[3,2-c](2^{13}C)pyran-2-one
LEDER O[13CH]1OCC=C2O[13C](=O)[13CH]=C12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Patulin-2,3,4-13C3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2/i3+1,6+1,7+1
Formel vikt 157.0367
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.