Läs mer
Patulin, TRC
Produktkod. 30040581
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040581 5 mg
30007330 10 mg
30006692 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040581 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2065005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-29-1
Molekylformel C7 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Synonym Patulin (6CI), 4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, Acetic acid, (2,4-dihydroxy-2H-pyran-3(6H)-ylidene)-, 3,4-lactone, Clairformin, Clavacin, Clavatin, Claviformin, DL-Patulin, Expansin, Expansin (antibiotic), Expansine, Gigantin, Leucopin, Mycoin, Mycoin C, Mycoin C3, NSC 32951, NSC 8120, Patuline, Penicidin, Terinin
IUPAC-namn 4-hydroxy-4,6-dihydrofuro[3,2-c]pyran-2-one
LEDER OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Patulin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
Formel vikt 154.0266
Procent renhet >95%