Läs mer
Emma Safety Footwear Paul Skyddsskor
Produktkod. 15998831
Change view
Storlek:
37
38
39
40
41
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15998831 45 1 par
15958831 37 1 par
15968831 38 1 par
15795233 39 -
15978831 40 1 par
15705243 41 -
15988831 44 1 par
15908841 46 1 par
15918841 47 1 par
15928841 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15998831 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM70084645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1498.46 SEK
    887.25 SEK / 1 par
    Save 611.21 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 03-03-2027
Ett idealiskt val när optimalt fotskydd krävs. En stark, solid stålplåt i sulan och fjädrande läderöverdelar skyddar fötterna från oväntade faror. Perfekt balanserat, anatomiskt fotvalvsstöd kommer att hålla fötterna pigga och fräscha.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Fullnarvsläderkonstruktion
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Design Paul
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Läder
Storlek 45
Tåmaterial Stål