Läs mer
Emma Safety Footwear Paul Skyddsskor
Storlek:
37
38
39
40
41
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivelse
- S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
- Fullnarvsläderkonstruktion
- GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
- Sanerat
Tekniske data
Tekniske data
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Design | Paul |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanerat silver |
| Material | Läder |
| Storlek | 37 |
| Tåmaterial | Stål |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion