Läs mer
Pavinetant, MedChemExpress
Produktkod. 16446068
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16446068 10 mg
16432207 50 mg
16408677 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16446068 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14432
MedChemExpress Pavinetant (MLE-4901) is a neurokinin-3 receptor (NK3R) antagonist.
Pavinetant (MLE-4901) is a neurokinin-3 receptor (NK3R) antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pavinetant
CAS 941690-55-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H25N3O3S
Kvantitet 10 mg
Synonym MLE-4901 AZD2624 AZD4901
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.80 mM)
LEDER CC[C@H](NC(C1=C(C=CC=C2)C2=NC(C3=CC=CC=C3)=C1NS(C)(=O)=O)=O)C4=CC=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 459.56
Formel vikt 459.56
Procent renhet 99.78%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation