missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ PAX2A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 15901295
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
400 μL
Förpackningsstorlek:
400µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15901295 400 μL 400µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15901295 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA572630

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

PAX2A Polyclonal Antibody for Western Blot

Probable transcription factor involved in the development of the midbrain/hindbrain boundary (MHB) organizer and specification of neuronal cell fates. Required for establishment of eng2 and eng3 gene expression in the midbrain and MHB primordium during late gastrulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PAX2A
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.3 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen pax2a
Genaccessionsnr. Q90268
Gene Alias cb378; No isthmus protein; noi; paired box 2a; paired box gene 2.1; paired box gene 2a; paired box homeotic gene 2a; paired box protein pax2.1 splice variant; paired box protein Pax-2a; pax[zf-b]; Pax-2; pax2.1; pax21; pax2a; pax2a1; paxb; pax-b; PAXZF-B
Gensymboler pax2a
Värd art Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 258-284 amino acids from the Central region of DANRE pax2a.
Reningsmetod Antigen affinity chromatography, Protein A
Kvantitet 400 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 30425
Målarter Zebrafish
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.