missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pax3 Antibody (PAX3/8426), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20577-100ug
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Pax3 Monoclonal antibody specifically detects Pax3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Pax3 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| CDHS, HuP2, HUP2MGC120384, MGC120381, MGC120382, MGC120383, MGC134778, paired box 3, paired box gene 3 (Waardenburg syndrome 1), paired box homeotic gene 3, paired box protein Pax-3, paired domain gene 3, paired domain gene HuP2, Waardenburg syndrome 1, WS1, WS3 | |
| Recombinant human Pax3 protein | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators | |
| 5077 | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PAX3/8426 | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering