missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ Pax4 Antibody (PAX4/3011) [PE], Novus Biologicals™

Produktkod. 30026416 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30026416 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30026416 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP326983PE

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Pax4 Monoclonal antibody specifically detects Pax4 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Pax4
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona PAX4/3011
Konjugera PE
Formulering PBS
Gene Alias KPD, MGC129960, MODY9paired box protein Pax-4, paired box 4, paired box gene 4, paired domain gene 4
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human Pax4 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5078
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.