Läs mer
Descrizione
Pax6 Monoclonal specifically detects Pax6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | Pax6 |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | PAX6/7078R |
| Konjugera | DyLight 594 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | keratitis), MGC17209, Oculorhombin, paired box 6, paired box protein Pax-6 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fragment (N-terminus; aa 1-300) of human Pax6 protein (Uniprot: P26367) |
| Reningsmetod | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?