Läs mer
PAX8 Mouse, Clone: PAX8/1491, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2035.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
| Antigen | PAX8 |
|---|---|
| Klona | PAX8/1491 |
| Koncentration | 200μg/mL |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15951108
|
EnquireBio
7849-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15961108
|
EnquireBio
7849-MSM1-P1 |
100 μg |
6263.25 SEK 5424.61 SEK / 100µg Spara 838.64 SEK 13% Off |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
| PAX8 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 7849 | |
| Recombinant human PAX8 fragment (aa60-261) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 62kDa |
| PAX8/1491 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| XP_016860367 | |
| PAX8 | |
| IgG2b | |
| Protein A/G Purified | |
| Nuclear | |
| Raji cells. Renal Cell Carcinoma (RCC) |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
PAX8 Mouse, Clone: PAX8/1491, enQuireBio™