Läs mer
Tocris Bioscience™ Paxilline
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001306
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30001306 10 mg
1 options
Produktkod. 30001306 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2006/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SERCA ATPase blocker. Also potent BKCa channel blocker
Potent blocker of high-conductance Ca2+-activated K+ (BKCa, KCa1.1) channels. Binds to the α-subunit of BKCa (Ki = 1.9 nM for block of currents in α-subunit-expressing oocytes) and enhances binding of charybdotoxin to BKCa channels in vascular smooth muscle. Also inhibits sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (IC50 = 5 - 50 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paxilline
CAS 57186-25-1
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C27H33NO4
Formel vikt 435.56
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 435.564