Läs mer
PazePC (>90 %), TRC
Produktkod. 30427001
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427001 100 mg
30418858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30427001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP210500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117746-89-1
Molekylformel C33H64NO10P
Molekylvikt (g/mol) 665.84
Synonym (7R)-7-[(8-Carboxy-1-oxooctyl)oxy]-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, (R)-7-[(8-Carboxy-1-oxooctyl)oxy]-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, 1-Palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycerophosphorylcholine
IUPAC-namn [(2R)-2-(8-karboxyoctanoyloxi)-3-hexadekanoyloxipropylpropyl] 2-(trimetylazanium)etylfosfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PazePC
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 665.4268