Läs mer
Pazopanib Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pazopanib Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N7O2S.ClH/c1-13-5-6-15(11-19(13)31(22,29)30)24-21-23-10-9-20(25-21)27(3)16-7-8-17-14(2)28(4)26-18(17)12-16;/h5-12H,1-4H3,(H2,22,29,30)(H,23,24,25);1H |
| Formel vikt | 473.1401 |
| Procent renhet | >95% |