Läs mer
Pazopanib, MedChemExpress
Beskrivning
Pazopanib (GW786034) is a novel multi-target inhibitor of VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, c-Kit, FGFR1, and c-Fms with IC50s of 10, 30, 47, 84, 74, 140 and 146 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pazopanib |
| CAS | 444731-52-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23N7O2S |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | GW786034 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (142.85 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC(NC2=NC=CC(N(C3=CC4=NN(C(C)=C4C=C3)C)C)=N2)=CC=C1C)(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.52 |
| Visa mer |