Läs mer
Pazufloxacin mesylate, MedChemExpress
Produktkod. 16498426
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498426 100 mg
16432206 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16498426 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0724A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Pazufloxacin (T-3761) mesylate is a fluoroquinolone antibiotic.
Pazufloxacin (T-3761) mesylate is a fluoroquinolone antibiotic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pazufloxacin mesylate
Fysisk form Solid
CAS 163680-77-1
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H19FN2O7S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym T-3762 Pazufloxacin methanesulfonate Pazufloxacin mesilate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (241.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (241.31 mM)
LEDER O=C(C(C1=O)=CN2[C@@H](C)COC3=C(C4(N)CC4)C(F)=CC1=C23)O.CS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 414.41
Formel vikt 414.41
Procent renhet 99.83%