Läs mer
Pazufloxacin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pazufloxacin |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15FN2O4/c1-7-6-23-14-11(16(18)2-3-16)10(17)4-8-12(14)19(7)5-9(13(8)20)15(21)22/h4-5,7H,2-3,6,18H2,1H3,(H,21,22)/t7-/m0/s1 |
| Formel vikt | 318.1016 |