Läs mer
PBD-5,11-dione, TRC
Produktkod. 30423484
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423484 500 mg
30413297 250 mg
30409731 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30423484 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP344510500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18877-34-4
Molekylformel C12H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 216.24
Synonym (11aS)-2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-5,11(10H,11aH)-dione, (S)-(+)-2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-5,11(10H,11aH)-dione, 1,2,3,11a-Tetrahydro-5H-benzo[e]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine-5,11(10H)-dione
IUPAC-namn (6aS)-6a,7,8,9-tetrahydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,4]bensodiazepin-6,11-dion
LEDER O=C1Nc2ccccc2C(=O)N3CCC[C@@H]13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PBD-5,11-dione
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2/c15-11-10-6-3-7-14(10)12(16)8-4-1-2-5-9(8)13-11/h1-2,4-5,10H,3,6-7H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Formel vikt 216.0899