Läs mer
PBDE 119, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 119 (2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl Ether) |
| CAS | 189084-66-0 |
| Molekylformel | C12 H5 Br5 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzene','1,3,5-tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)-, 1,3,5-Tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether, BDE 119, PBDE 119, Benzene','1,3,5-tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)-, 1,3,5-Tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether, 2,3',4,4',6-PentaBDE, BDE 119, PBDE 119 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5Br5O/c13-6-3-10(16)12(11(17)4-6)18-7-1-2-8(14)9(15)5-7/h1-5H |
| LEDER | Brc1cc(Br)c(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1,3,5-tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 564.69 |
| Formel vikt | 559.6257 |