Läs mer
PBDE 119, TRC
Produktkod. 30423908
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30423908 5 mg
1 options
Produktkod. 30423908 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP21525025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PBDE 119 (2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl Ether)
CAS 189084-66-0
Molekylformel C12 H5 Br5 O
Kvantitet 5 mg
Synonym Benzene','1,3,5-tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)-, 1,3,5-Tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether, BDE 119, PBDE 119, Benzene','1,3,5-tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)-, 1,3,5-Tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether, 2,3',4,4',6-PentaBDE, BDE 119, PBDE 119
InChI formel InChI=1S/C12H5Br5O/c13-6-3-10(16)12(11(17)4-6)18-7-1-2-8(14)9(15)5-7/h1-5H
LEDER Brc1cc(Br)c(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)c(Br)c1
IUPAC-namn 1,3,5-tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)benzene
Molekylvikt (g/mol) 564.69
Formel vikt 559.6257