Läs mer
PBDE 15, TRC
Produktkod. 30137023
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137023 25 g
30134654 5 g
17951375 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137023 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP21518525G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2050-47-7
Molekylformel C12 H8 Br2 O
Molekylvikt (g/mol) 328
Synonym Benzene, 1,1'-oxybis[4-bromo-, Ether, bis(p-bromophenyl) (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Oxybis[4-bromobenzene], 4,4'-Dibromodiphenyl ether, BDE 15, Bis(4-bromophenyl) ether, Bis(bromophenyl) ether, Bis(p-bromophenyl) ether, Di(4-bromophenyl) ether, NSC 1787, NSC 9487, PBDE 15, p,p'-Dibromodiphenyl ether
IUPAC-namn 1-bromo-4-(4-bromofenoxi)bensen
LEDER Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PBDE 15 (4,4'-Dibromodiphenyl Ether)
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H8Br2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Formel vikt 325.8942