missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PBDE 181, TRC

Produktkod. 30428794
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428794 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30428794 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP21522050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PBDE 181 (2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl Ether)
CAS 189084-67-1
Molekylformel C12 H3 Br7 O
Kvantitet 50 mg
Synonym Benzene','1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,4-dibromophenoxy)-, Benzene','pentabromo(2,4-dibromophenoxy)- (9CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether, BDE 181, PBDE 181, Benzene','1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,4-dibromophenoxy)-, Benzene','pentabromo(2,4-dibromophenoxy)- (9CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether, 2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE, BDE 181, PBDE 181
InChI formel InChI=1S/C12H3Br7O/c13-4-1-2-6(5(14)3-4)20-12-10(18)8(16)7(15)9(17)11(12)19/h1-3H
LEDER Brc1ccc(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,4-dibromophenoxy)benzene
Molekylvikt (g/mol) 722.48
Formel vikt 715.4468
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.