Läs mer
PBDE 203, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 203 (2,2',3,4,4',5,5',6-Octabromodiphenyl Ether) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2Br8O/c13-3-1-5(15)6(2-4(3)14)21-12-10(19)8(17)7(16)9(18)11(12)20/h1-2H |
| Formel vikt | 793.3573 |
| Procent renhet | >95% |