Läs mer
PBDE 49, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 49 (2,2',4,5'-Tetrabromodiphenyl Ether) |
| CAS | 243982-82-3 |
| Molekylformel | C12 H6 Br4 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzene','1,4-dibromo-2-(2,4-dibromophenoxy)-, 1,4-Dibromo-2-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,2',4,5'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 49, PBDE 49 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Br4O/c13-7-2-4-11(10(16)5-7)17-12-6-8(14)1-3-9(12)15/h1-6H |
| LEDER | Brc1ccc(Oc2cc(Br)ccc2Br)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1,4-dibromo-2-(2,4-dibromophenoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.79 |
| Formel vikt | 481.7152 |