missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PBDE 77, TRC

Produktkod. 17968599
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17968599 250 mg
17978589 25 mg
17938239 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17968599 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP215145250MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 93703-48-1
Molekylformel C12 H6 Br4 O
Molekylvikt (g/mol) 485.79
Synonym Benzene, 1,1'-oxybis[3,4-dibromo-, 1,1'-Oxybis[3,4-dibromobenzene], 3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 77, PBDE 77, PBDE 77 (3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
IUPAC-namn 1,2-dibromo-4-(3,4-dibromophenoxy)benzene
LEDER Brc1ccc(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)cc1Br

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PBDE 77 (3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6Br4O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)17-8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H
Formel vikt 481.7152
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.