Läs mer
PBDE 77, TRC
Produktkod. 17978589
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17978589 25 mg
17968599 250 mg
17938239 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17978589 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP21514525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93703-48-1
Molekylformel C12 H6 Br4 O
Molekylvikt (g/mol) 485.79
Synonym Benzene, 1,1'-oxybis[3,4-dibromo-, 1,1'-Oxybis[3,4-dibromobenzene], 3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 77, PBDE 77, PBDE 77 (3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
IUPAC-namn 1,2-dibromo-4-(3,4-dibromophenoxy)benzene
LEDER Brc1ccc(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)cc1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PBDE 77 (3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6Br4O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)17-8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H
Formel vikt 481.7152