Läs mer
PBIT, MedChemExpress
Beskrivning
PBIT is a specific inhibitor of the Jumonji AT-rich Interactive Domain 1 (JARID1) enzymes. PBIT inhibits JARID1B (KDM5B or PLU1) histone demethylase with an IC50 of about 3 μM . PBIT also inhibits JARID1A and JARID1C with IC50s of 6 μM and 4.9 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBIT |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2514-30-9 |
| Färg | Brown |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H11NOS |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (207.20 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=C(C)C=C2)SC3=C1C=CC=C3 |
| Visa mer |