Läs mer
PBOX 6, MedChemExpress
Produktkod. 16424116
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16424116 25 mg
16412658 5 mg
16400459 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16424116 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00446
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PBOX 6 is a pyrrolo-1,5-benzoxazepine (PBOX) compound, acts as a microtubule-depolymerizing agent and an apoptotic agent.
PBOX 6 is a pyrrolo-1,5-benzoxazepine (PBOX) compound, acts as a microtubule-depolymerizing agent and an apoptotic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PBOX 6
CAS 290814-68-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H20N2O3
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (84.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC1=C(C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)OC4=CC=CC=C4N5C1=CC=C5)N(C)C
Molekylvikt (g/mol) 396.44
Formel vikt 396.44
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death