Läs mer
Melford PBS, 100 ml tabletter
Produktkod. 30018687
Change view
Kvantitet:
100 tavlor
Produktkod. Kvantitet
30018687 100 tavlor
1 options
Produktkod. 30018687 Leverantör Melford Leverantörsnummer P32080100T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
PBS, 100 ml Tabletter avser förvägda tabletter som används för att bereda en specifik volym av PBS-lösning (fosfatbuffrad saltlösning).
PBS, 100 ml Tabletter avser förvägda tabletter som används för att bereda en specifik volym av PBS-lösning (fosfatbuffrad saltlösning).
PBS är en mycket använd buffertlösning inom biologisk och biokemisk forskning. PBS fungerar som en mångsidig buffert för olika tillämpningar, inklusive cellodling, immunhistokemi, protein- och nukleinsyraforskning och diagnostiska analyser. Det hjälper till att upprätthålla ett stabilt pH och osmolaritet, ger optimala förhållanden för biologiska reaktioner och bevarar integriteten hos celler och biomolekyler.
Varje tablett innehåller förutbestämda mängder natriumklorid, dibasiskt natriumfosfat och monobasiskt kaliumfosfat. När tabletten löses i destillerat vatten eller ett lämpligt lösningsmedel löser den sig, frigör komponenterna och bildar omedelbart en färdig PBS-lösning med en total volym på 100 ml.
Dessa tabletter säkerställer exakt och konsekvent beredning av PBS, vilket eliminerar behovet av vägning och mätning av enskilda komponenter. De är utformade för att förenkla processen och spara tid i laboratoriearbetsflöden.
Specifikationer
Kvantitet 100 tavlor