Läs mer
R&D Systems™ PBS, 100 Tablets
Produktkod. 18769218
Change view
Kvantitet:
1 Pk.
Produktkod. Kvantitet
18769218 1 Pk.
1 options
Produktkod. 18769218 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 5564/1 Pack
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1682.40 SEK
    1498.35 SEK / 1 uppsättningar
    Save 184.05 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
A Tocris product, part of R&D Systems. PBS Tablets
PBS, 100 Tablets is a phosphate buffered saline (PBS) tablets. Dissolve 1 tablet into 100ml of water. This will produce 100ml of PBS solution containing: Sodium chloride (137mM), Potassium chloride (2.7mM), Phosphate buffer (11.9mM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Pk.
Produktlinje Tocris
Mål Buffers, Chelators and Reagents