Läs mer
PBS 10X, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407130 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11407130
Brand: MP Biomedicals 11PBS10X02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PBS 10X Rnase, Dnase, Proteasfri, Filtrerad genom 0,2 m μPTFE.
  • PBS 10 X-buffert är idealisk för att upprätthålla ett konstant pH, och eftersom den är isotonisk och icke-toxisk för celler kan den användas i en mängd olika biologiska tillämpningar.
  • PBS 10X används ofta som tvätt- och spädningsbuffert och används även för att ta ett referensspektrum vid mätning av proteinadsorption.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1.06 g/mL
För användning med (applikation) Lämplig för cellodling
pH 7.4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L