Läs mer
MP Biomedicals™ Dulbeccos fosfatbuffrad koksaltlösning (10X) utan kalcium och magnesium
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning 10X är en stamlösning som används för att bereda 1X D-PBS i vatten av cellodlingskvalitet. D-PBS används för att tvätta celler under beredning och seriell överföring. Fosfatbuffring håller pH inom det fysiologiska området. Kalcium och magnesium underlättar cellbindning och klumpar. DPBS utan dessa joner kan användas för att tvätta och skölja suspenderade celler. Används för att tvätta celler under beredning och seriell överföring.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPBS |
| Koncentration | 10 X |
| pH | 6,5 till 7,5 |
| Fysisk form | Lösning |
| Kvantitet | 500 ml |
| Formulering | Flytande (som 10X) oorganiska salter: Kaliumklorid [KCl]: 2000,00 mg/L; Kaliumfosfat monobasiskt [ KH2PO4] : 2000,00 mg/L; Natriumklorid [NaCl]: 80000,00 mg/L; Dibasiskt natriumfosfat [Na 2 HPO 4 ]: 11500,00 mg/L |
| Sterilitet | Sterila |
| Inkluderar | Inget kalcium, inget magnesium |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.