Läs mer
Gibco™ PBS (10X), pH 7.2
Produktkod. 11524526
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11524526 10 x 500 ml -
11514526 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11524526 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 70013065
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PBS (10X), pH 7.2
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. PBS är formulerad utan kalcium och magnesium för att skölja kelatorer från kulturen före celldissociation. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ PBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ PBS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ PBS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Koncentrerade former av Gibco™ PBS kan kräva pH-justering vid tidpunkten för utspädning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Koncentration 10 X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 7.1 till 7.3
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 x 500 ml
Osmolalitet 2800 till 3200 mOsm/kg