Läs mer
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS), 10X pulver, pH 7,4, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10051163
Change view
Kvantitet:
2 x 1 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10051163 2 x 1 l Paket med 2
1 options
Produktkod. 10051163 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP6651
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Fosfatbuffrad koksaltlösning (PBS), 10X-pulver ger ett bekvämt sätt att göra 1 L 10X stam-PBS-lösning.
  • Ger ett bekvämt sätt att göra 1 L 10X lager PBS-lösning
  • Eliminerar behovet av att väga och blanda enskilda komponenter
  • När det rekonstitueras i ultrarent vatten såsom BP2819, ger varje förpackning 1 L av en 10X PBS-lösning innehållande 1,37 M NaCl, 0,027 M KCl och 0,119 M fosfater
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • PBS är en standardbuffert som används i många biokemiska tillämpningar för att upprätthålla pH
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Fysisk form Solid
Kvantitet 2 x 1 l
Förpackning Foliepaket