Beskrivning
- Består av 80,6 mM natriumfosfat, 19,4 mM kaliumfosfat, 27 mM KCl och 1,37 M NaCl i hög renhet dH 2 O
- Filtreras och dispenseras till hållbara, fyrkantiga Nalgene flaskor och upprättstående kartong med praktisk utmatningspip
- Späd till 1X med hög renhet dH 2 O för en lösning bestående av 10 mM fosfat
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7.4 |
| Fysisk form | Lösning |
| Kvantitet | 100 ml |
| Formulering | 80,6 mM natriumfosfat, 19,4 mM kaliumfosfat, 27 mM KCl och 1,37 M NaCl i hög renhet dH2O |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.